Learn More
Epredia™ Colorations sèches en poudre
Code produit. p-4530197 Tous les produits Epredia Produits
Eosin, 100g
Click to view available options
Type:
Eosin
Conditionnement:
100g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Colorez les échantillons avec les composés de l’éosine Y ou de la coloration de Wright grâce aux colorations sèches en poudre Epredia™ Richard-Allan ScientificTM, certifiées par la Commission de coloration biologique.
Colorez les échantillons avec les composés de l’éosine Y ou de la coloration de Wright grâce aux colorations sèches en poudre Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, certifiées par la Commission de coloration biologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 g
Type Eosin
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acid red 87
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Epredia™ Colorations sèches en poudre >