Learn More
BINDER™ Verrou de porte pour BINDER™ série KB ECO
La serrure des incubateurs réfrigérés BINDER KB série ECO est en option pour les incubateurs réfrigérés KB série ECO présentant un système de refroidissement thermoélectrique respectueux de l’environnement.
700.00€
Spécification
Description | Verrou de porte / poignée de porte verrouillable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER série KB ECO |
Matériau | Silicone |
Type | Door Lock |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17542885
|
BINDER™
8012-2121 |
1 verrou |
700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17552885
|
BINDER™
8012-2122 |
2 verrous |
700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Verrou de porte - poignée de porte verrouillable
Spécification
Verrou de porte / poignée de porte verrouillable | |
Chambres BINDER série KB ECO | |
Silicone | |
Door Lock |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.