Learn More
VACUUBRAND™ Petite bride en polypropylène DN 16 DN 10 mm avec buse de tuyau
Marque: VACUUBRAND™ 20662806
22.99 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Polypropylène | |
1/boîte | |
DN 16/DN 10 mm | |
Petite bride |