Learn More
DL-tryptophanamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7054809
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6720-02-1 | C11H13N3O | 203.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6720-02-1
Formule moléculaire C11H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 203.25
Numéro MDL MFCD03826622
Clé InChI JLSKPBDKNIXMBS-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 89366
Nom IUPAC 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamide
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Tryptophanamide
Couleur Blanc
Synonyme 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide, h-dl-trp-nh2, alpha-amino-1h-indole-3-propanamide, tryptophan amide, dl-tryptophanamide, d,l-tryptophanamide, l-tryptophanamide, 9, h-dl-trp-nh hcl, dl-trytophan amide hydrochloride, 1h-indole-3-propanamide,a-amino
Quantité 250 mg
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline