Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Serine, 99 %
Code produit. p-7022416
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
DL-Serine is used in the synthesis of novel tryptoline derivatives as IDO (indoleamine 2,3-Deoxygenase) inhibitors, for potential use in Alzheimer’s treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La DL-serine est utilisée dans la synthèse de nouveaux dérivés de la tryptoline sous forme d’inhibiteurs de l’IDO (indolamine 2,3-désoxygénase), pour une utilisation potentielle dans le traitement de la maladie d’Alzheimer.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-84-1
Formule moléculaire C3H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 105.093
Numéro MDL MFCD00064223
Clé InChI MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
CID PubChem 617
ChEBI CHEBI:17822
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Serine
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Beilstein 1721402
Merck Index 14,8460
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 100 g
Poids de la formule 105.09
Pourcentage de pureté 99%