Learn More
DL-buthionine (S,R)-sulfoximine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-78399 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5072-26-4 | C8H18N2O3S | 222.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5072-26-4
Formule moléculaire C8H18N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 222.30
Numéro MDL MFCD00070309
Clé InChI KJQFBVYMGADDTQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme buthionine sulfoximine, dl-buthionine-s,r-sulfoximine, buthionine sulfoxamine, buthione sulfoximine, buthionine-s,r-sulfoximine, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl butanoic acid, butionine sulfoximine, buthionine sulphoximine, 2-amino-4-butylsulfonimidoyl butanoic acid, butanoic acid, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl
CID PubChem 21157
ChEBI CHEBI:28714
Nom IUPAC acide 2-amino-4-(butylsulfonimidoyle)butanoïque
SMILES CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Buthionine (S, R)-sulfoximine
Note relative au nom 99%
Point de fusion 215°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Quantité 500 mg
Merck Index 15, 1528
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 222.31
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre duveteuse