Learn More
Divinylbenzène, 80 %, mélange d’isomères, stab. avec 1000 ppm 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379977
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1321-74-0 | C10H10 | 130.19 g/mol
Divinylbenzene is used as a reactive monomer in polyester resins and for the synthesis of highly crosslinked macroporous styrene as well as a crosslinking agent. It acts as an intermediate in the production of ion exchange resin. Further, it is used in making rubber, petroleum production and polymeric core shell nanoparticles. In addition, it is used to synthesize monodispersed poly divinylbenzene microspheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1321-74-0
Formule moléculaire C10H10
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD01778656,MFCD00010654
Clé InChI MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
CID PubChem 66666
Nom IUPAC 1,2-bis(éthényl)benzène
SMILES C=CC1=CC=CC=C1C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Divinylbenzene
Note relative au nom Mixture of isomers, Stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.914 g/mL
Point d’éclair 69°C (156°F)
Indice de réfraction 1.574
Quantité 500 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 80%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Divinylbenzene, 80%, mixture of isomers, stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: divinylbenzene, (1-methylenepropyl)-benzene