Learn More
Glutarate de disuccinimidyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Disuccinimidyl glutarate is used as a membrane-soluble, amine-reactive N-hydroxysuccinamide ester-based homobifunctional crosslinking reagent. It is a homobifunctionla cross-linking reagent, for ex. isolation of the insulin receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le glutarate de disuccinimidyl est utilisé comme réactif de réticulation homo-bifunctionnel soluble dans la membrane et comme réactif à l’amine N-hydroxysuccinamide, basé sur l’ester. Il s’agit d’un réactif de réticulation homo-bifunctionnel, par exemple pour l’isolement du récepteur de l’insuline.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide. Partiellement soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Disuccinimidyl glutarate |
Quantité | 100 mg |
Beilstein | 8575145 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in dimethylsulfoxide and dimethylformamide. Partially soluble in water. |
Poids de la formule | 326.26 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Safety and Handling
- Disuccinimidyl glutarate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Disuccinimidyl glutarate