Learn More
Buerkle™ Échantillonneur LaboPlast™ SteriPlast™ DispoPipette
Ouvrez et insérez dans le liquide pour obtenir un échantillon toutes couches. Vous pouvez également le maintenir fermé, puis l’ouvrir une fois qu’il est inséré dans le point d’échantillonnage afin d’obtenir un échantillon de point cible. L’échantillonneur Buerkle™ LaboPlast™ SteriPlast™ DispoPipette est très facile à utiliser.
112.00€ - 525.00€
Spécification
Type de produit | Pipette |
---|---|
Matériau | HDPE |
Capacité (métrique) | 200 mL |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (application) | Pour le prélèvement d’échantillons de liquides de faible viscosité |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11901501
![]() |
Buerkle™
5393-5532 |
Stérile | |||||||
15530793
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-5532 |
Stérile |
174.41€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10767075
![]() |
Buerkle™
5393-5531 |
Non stérile | |||||||
15520793
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-5531 |
Non stérile |
138.56€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Échantillons toutes couches et en points cible possibles
- HDPE
- Fabriqué en salle blanche
- Stérilisé en option par rayons gamma
- 21 mm de dia.
- 20 pièces par boîte, emballées individuellement
Spécification
Pipette | |
200 mL | |
Pour le prélèvement d’échantillons de liquides de faible viscosité |
HDPE | |
Oui | |
1000 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.