Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Barreaux d’agitation magnétiques jetables
Les barreaux d’agitation présentent des surfaces à facettes polygonales qui offrent une turbulence plus intense par rapport aux barreaux cylindriques lisses similaires.
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F37112-0016
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utile dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie dans lesquelles de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
- Autoclavable
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Le mélange de réactifs radioactifs lors d’une contamination croisée peut être un problème | |
41,3mm | |
100/boîte |
ISO 9001:2008 | |
41,3 x 8mm | |
8mm | |
Aimant Alnico | |
Polygonale |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Bel-Art™ SP Scienceware™ Barreaux d’agitation magnétiques jetables > Taille : 41,3 x 8 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu