Learn More
IKA™ Accessoire de boîte
158.00€ - 290.00€
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10130931
|
IKA™
0002339600 |
450 x 450 x 45 mm (l xP x H) |
290.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
10122291
|
IKA™
0003120600 |
410 x 370 x 32 mm (l xP x H) |
158.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
Plate-forme antidérapante• Plate-forme antidérapante 340 x 220mm
• Plate-forme antidérapante 320 x 320mm
Spécification
Fixation pour boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
IKA™ Accessoire de boîte