Learn More
Chlorure de diphosphoryle, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 90.0°C (12.0 mmHg) |
Nom chimique ou matériau | Diphosphoryl chloride |
Couleur | Incolore à jaune |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 5 mL |
Plage de pourcentage du dosage | 90+% |
Poids de la formule | 251.76 |
Pourcentage de pureté | ≥90% |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Diphosphoryl chloride
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.