Learn More
Diphénylzinc, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309129
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1078-58-6 | C12H10Zn | 219.59 g/mol
Diphenylzinc is used as the synthetic equivalent of ph- synthon. It is also useful in a Michael 1,4-addition reactions. It is used as a catalyst for propylene oxide polymerization in benzene medium. Further, it is a reactive coupling compound in Negishi cross-coupling reactions. In addition to this, it utilized in the preparation of arylcopper, arylsilver and arylgold compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1078-58-6
Formule moléculaire C12H10Zn
Poids moléculaire (g/mol) 219.59
Numéro MDL MFCD00014071
Clé InChI BUNROVZNGITPIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylzinc, zinc, diphenyl, mkrvhlwavkjbfn-uhfffaoysa-n, diphenyl zinc, diphenylzink, znph2
CID PubChem 517896
Nom IUPAC Zinc ; benzène
SMILES [Zn++].C1=CC=[C-]C=C1.C1=CC=[C-]C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylzinc
Point de fusion 107°C
Point d’ébullition 280°C to 285°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in most organic solvents.
Poids de la formule 219.58
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Cristalline