Learn More
Oxyde de diphénylétain, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diphenyltin oxide |
Point de fusion | 320°C (decomposition) |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN3146 |
Poids de la formule | 288.9 |
Forme physique | Poudre |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche