Learn More
Diméthylsulfoxyde, qualité spectrophotométrique, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
118.59€ - 399.27€
Identifiants chimiques
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.13 |
Numéro MDL | MFCD00002089 |
Clé InChI | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
CID PubChem | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
SMILES | CS(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11368357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032434.K2 |
1 L |
118.59€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032434.M1 |
4 x 1 L |
399.27€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032434.K7 |
4 L | N/A | ||||||
Description
Dimethyl sulfoxide is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
CS(C)=O |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CHEBI:28262 |
Spécification
Dimethyl sulfoxide | |
67-68-5 | |
Colorless liquid | |
189°C | |
Mild | |
1.479 | |
C2H6OS | |
2.5 hPa (2mm Hg) at 20°C | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
méthylsulfinylméthane | |
679 | |
78.13 |
18.4°C | |
Incolore | |
1.101 g/cm3 at 20°C | |
87°C (189°F) | |
Liquide | |
>99.9% | |
MFCD00002089 | |
506008 | |
Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone. | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
Spectrophotométrique |
Safety and Handling
P210-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 200-664-3
missing translation for 'rtecsNumber' : PV6210000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante