Learn More
Diméthoxydiphénylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11396756
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Reagent for preparation of diphenylsilylene derivatives of diols by exchange.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6843-66-9
Formule moléculaire C14H16O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 244.365
Numéro MDL MFCD00025690
Clé InChI AHUXYBVKTIBBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyldimethoxysilane, silane, dimethoxydiphenyl, dimethoxy diphenyl silane, unii-02qb6788gc, benzene, 1,1'-dimethoxysilylene bis, diphenyldimethoxy silane, diphenyldimethoxylsilicane, diphenyl dimethoxy silane, dimethoxy-di phenyl silane, acmc-1bc5s
CID PubChem 81284
Nom IUPAC Diméthoxy(diphényl)silane
SMILES CO[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)OC
Spécification
Point d’ébullition 160°C to 162°C (15mmHg)
Nom chimique ou matériau Dimethoxydiphenylsilane
Quantité 250 g
Beilstein 2940458
Point d’éclair 121°C (249°F)
Poids de la formule 244.37
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.542
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.079