missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diméthoxydiphénylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11306766
1000 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 6843-66-9 | C14H16O2Si | 244.365 g/mol

Reagent for preparation of diphenylsilylene derivatives of diols by exchange.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 6843-66-9
Formule moléculaire C14H16O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 244.365
Numéro MDL MFCD00025690
Clé InChI AHUXYBVKTIBBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyldimethoxysilane, silane, dimethoxydiphenyl, dimethoxy diphenyl silane, unii-02qb6788gc, benzene, 1,1'-dimethoxysilylene bis, diphenyldimethoxy silane, diphenyldimethoxylsilicane, diphenyl dimethoxy silane, dimethoxy-di phenyl silane, acmc-1bc5s
CID PubChem 81284
Nom IUPAC Diméthoxy(diphényl)silane
SMILES CO[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)OC

Spécification

Point d’ébullition 160°C to 162°C (15mmHg)
Nom chimique ou matériau Dimethoxydiphenylsilane
Quantité 1000 g
Beilstein 2940458
Point d’éclair 121°C (249°F)
Poids de la formule 244.37
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.542
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.079

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Diméthoxydiphénylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis