Learn More
Diisopropyldichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Aantal:
5 g
25 g
Verpakking:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Chemische naam of materiaal | Diisopropyldichlorosilane |
Kleur | Incolore |
Dichtheid | 1.0260g/mL |
Kookpunt | 168.0°C to 170.0°C |
Vlampunt | 43°C |
Infraroodspectrum | Authentique |
Assaypercentage | 96% min. (GC) |
Verpakking | Flacon en verre |
Brekingsindex | 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589nm) |
Aantal | 25 g |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Diisopropyldichlorosilane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P232-Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .