Learn More
Diisopropyldichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336490 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Aantal:
5 g
25 g
Verpakking:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7751-38-4 | C6H14Cl2Si | 185.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7751-38-4
Moleculaire formule C6H14Cl2Si
Molecular Weight (g/mol) 185.16
MDL-nummer MFCD00054895
InChI Key GSENNYNYEKCQGA-UHFFFAOYSA-N
Synoniem diisopropyldichlorosilane, dichlorodiisopropylsilane, silane, dichlorobis 1-methylethyl, dichloro-di propan-2-yl silane, silane, dichlorodiisopropyl, acmc-209pad, dichloro diisopropyl silane, di 2-propyl dichlorosilane, dichlorobis propan-2-yl silane, bis chloranyl-di propan-2-yl silane
PubChem CID 2758384
SMILES CC(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)C
Spécification
Chemische naam of materiaal Diisopropyldichlorosilane
Kleur Incolore
Dichtheid 1.0260g/mL
Kookpunt 168.0°C to 170.0°C
Vlampunt 43°C
Infraroodspectrum Authentique
Assaypercentage 96% min. (GC)
Verpakking Flacon en verre
Brekingsindex 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589nm)
Aantal 5 g
Soortelijk gewicht 1.026
IUPAC Name dichlorobis(propan-2-yl)silane
Formulegewicht 185.17
Percent Purity 97%
Fysische vorm Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diisopropyldichlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P232-Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .