Learn More
Medline Scientific™ Caméra numérique
Marque:  Medline Scientific™ 9556.3000M
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11980299
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
microscopy
USB 2.0
1 Ea.
0.5in Sensor
3 MP
USB powered, 2.5w
2048 x 1536