Learn More
Diéthylamine, 99 + %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour en métal
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethylamine |
Point de fusion | -50.0°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.7100g/mL |
Point d’ébullition | 55.0°C |
Point d’éclair | −23°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
Conditionnement | Tambour en métal |
Formule linéaire | (C2H5)2NH |
Afficher plus |