Learn More
Diéthylamine, 99,5 %, extra pure, redistillée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10198372 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-89-7
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.14
Numéro MDL MFCD00009032
Clé InChI HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
CID PubChem 8021
ChEBI CHEBI:85259
Nom IUPAC N-éthyléthanamine
SMILES CCNCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylamine
Point de fusion -50.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7100g/mL
Point d’ébullition 55.0°C
Point d’éclair −23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2NH
Indice de réfraction 1.3840 to 1.3860
Quantité 1 L
Numéro UN 1154
Merck Index 15,3122
Gravité spécifique 0.71
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic,solvents
Viscosité 0.34 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 73.13
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide