Learn More
Diéthyl 2-isopentyl-2-méthylmalonate, Tech., Thermo Scientific™
Code produit. 10347404
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 121823-85-6
Formule moléculaire C13H24O4
Poids moléculaire (g/mol) 244.33
Numéro MDL MFCD00053035
Clé InChI LFMBZEGLMSBWHG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 233614
Nom IUPAC diéthyl 2-méthyl-2-(3-méthylbutyl)propanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C)(CCC(C)C)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 2-isopentyl-2-methylmalonate
Quantité 100 g
Synonyme diethyl 2-isopentyl-2-methylmalonate, diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propanedioate, 1,3-diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propanedioate, propanedioic acid,2-methyl-2-3-methylbutyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl methyl 3-methylbutyl malonate, zlchem 675, acmc-1c8qr, diethyl2-isopentyl-2-methylmalonate, diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propane-1,3-dioate, 2-methyl-2-3-methyl-butyl-malonic acid diethyl ester
Poids de la formule 244.33
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique