Learn More
Diéthyl 2-isopentyl-2-méthylmalonate, Tech., Thermo Scientific™
Code produit. p-2703862
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
10g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Chemische Identifikatoren
CAS 121823-85-6
Formule moléculaire C13H24O4
Poids moléculaire (g/mol) 244.33
Numéro MDL MFCD00053035
Clé InChI LFMBZEGLMSBWHG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 233614
Nom IUPAC 1,3-diethyl 2-methyl-2-(3-methylbutyl)propanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C)(CCC(C)C)C(=O)OCC
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Diethyl 2-isopentyl-2-methylmalonate
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme diethyl 2-isopentyl-2-methylmalonate, diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propanedioate, 1,3-diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propanedioate, propanedioic acid,2-methyl-2-3-methylbutyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl methyl 3-methylbutyl malonate, zlchem 675, acmc-1c8qr, diethyl2-isopentyl-2-methylmalonate, diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propane-1,3-dioate, 2-methyl-2-3-methyl-butyl-malonic acid diethyl ester
Poids de la formule 244.33
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt