Learn More
Diéthoxyméthylphénylsilane, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400098
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 775-56-4
Formule moléculaire C11H18O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 210.35
Numéro MDL MFCD00048541
Clé InChI MNFGEHQPOWJJBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylphenyldiethoxysilane, diethoxy methyl phenylsilane, diethoxy methyl phenyl silane, silane, diethoxymethylphenyl, benzene, diethoxymethylsilyl, pubchem10811, acmc-209pap, methyl-phenyl-diethoxysilane, diethoxy-methyl-phenyl-silane
CID PubChem 69891
Nom IUPAC diethoxy(methyl)phenylsilane
SMILES CCO[Si](C)(OCC)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point d’ébullition 117°C to 118°C (30mmHg)
Nom chimique ou matériau Diethoxymethylphenylsilane
Quantité 10 g
Beilstein 2938396
Point d’éclair 88°C (190°F)
Poids de la formule 210.35
Pourcentage de pureté ≥97%
Indice de réfraction 1.4696
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.963