Learn More
Dichlorométhylvinylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 92°C to 93°C |
Nom chimique ou matériau | Dichloromethylvinylsilane |
Point de fusion | -78°C |
Quantité | 500 g |
Numéro UN | UN2985 |
Beilstein | 1740822 |
Point d’éclair | 4°C (39°F) |
Poids de la formule | 141.07 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Odeur | Acrid |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche