Learn More
Dichlorométhane, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11315027
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Convient à l’analyse des résidus de pesticides
Dichloromethane is employed in pharmaceutical applications. Its utilization is as a solvent in manufacturing of fine chemicals, drugs, drug intermediates and pharmaceuticals, and also in food engineering. It is the solvent of choice for caffeine extraction. It is employed as a solvent and paint remover, and as a blowing agent for polyurethane foams. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 10, Cl 10 ppm, Résidus halogénés 10 ng/l d’heptachlorépoxyde, Résidus d’évaporation 3 ppm, H2O 0,02 %
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Nom IUPAC dichloromethane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 1.325 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 39°C to 40°C
Quantité 4 L
Température d’allumage 605°C (1121°F)
Odeur Sweet
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4244
Tension de vapeur 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730800
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 84.93
Qualité Environnement