Learn More
Dichlorométhane-d2, 99,9 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7050325
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.939 g/mol
In Anion-templated assembly of [2] rotaxanes, the addition of tetrabutylammonium (TBA) halide, dihydrogen phosphate and hydrogen sulfate salts to dichloromethane-d 2 solutions of both derivatives resulted in significant downfield shift perturbations of the respective compounds' aryl b and amide c protons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 1665-00-5
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 86.939
Numéro MDL MFCD00000882
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonyme dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
CID PubChem 160586
Nom IUPAC dichloro(dideutério)méthane
SMILES C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane-d2
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,35 g/ml
Odeur Doux
Sensibilité Sensible à l’humidité
Quantité 1 g
Numéro UN UN1593
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in acetone,chloroform,tetrachloromethane,dimethylfomrarnide.
Poids de la formule 86.95
Pourcentage de pureté 99.9%