Learn More
Dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11373488
4 L, 4L
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 10, 0,002 % de résidus d’évaporation, acide titrable 0,0003 meq/g, halogènes libres P.T., 0,02 % de H2O
Dichloromethane is a chlorinated hydrocarbon that has been employed as a pharamacuetical applications. Mainly, it's utilization as a solvent in manufacturing and food engineering. It is too useful in the drinking bird heat engine. It was the solvent of choice for caffeine extraction. It is likewise employed as a solvent and paint remover. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Nom IUPAC dichloromethane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 1.325 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 39°C to 40°C
Quantité 4 L
Température d’allumage 605°C (1121°F)
Odeur Sweet
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4244
Tension de vapeur 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730800
Informations sur la solubilité Miscible in ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform.
Poids de la formule 84.93
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals >