missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichlorométhane, 99,9+ %, pour la synthèse des nucléotides et des peptides, Stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Spécification
Spécification
Point de fusion | -97°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 39°C |
Quantité | 2.5 L |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 350mbar at 20°C |
Viscosité | 0.43 mPaS at 20°C |
Poids de la formule | 84.93g/mol |
Safety and Handling


Identifiant produit
- Dichloromethane
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.,Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.,Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.,Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.,EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.,Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu