Learn More
Dichlorométhane, 99,9 %, pour la biochimie, stabilisé à environ 50 ppm d’amylène, Ac, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dichloromethane |
Point de fusion | -97.0°C |
Densité | 1.3250g/mL |
Point d’ébullition | 39.0°C to 40.0°C |
Quantité | 2.5 L |
Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
Plage de pourcentage du dosage | 99.85% min. (GC) |
Gravité spécifique | 1.325 |
Formule linéaire | CH2Cl2 |
Viscosité | 0.43 mPa.s (20°C) |
Afficher plus |