Learn More
Acide di-p-toluoyl-D-tartrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317976
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32634-68-7
Formule moléculaire C20H18O8
Poids moléculaire (g/mol) 386.36
Numéro MDL MFCD00008552
Clé InChI CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
Synonyme di-p-toluoyl-d-tartaric acid, +-di-1,4-toluoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, unii-4480ma5qip, ditoluoyltartaric acid, +, +-dtta, butanedioic acid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2s,3s, 2s,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, --di-p-toluoyl-l-trataric acid
CID PubChem 263211
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Point de fusion 169°C à 171°C
Beilstein 3225584
Nom IUPAC (2S,3S)-2,3-bis(4-methylbenzoyloxy)butanedioic acid
Poids de la formule 386.36
Pourcentage de pureté 98%
Quantité 5 g
Rotation optique +139° (c = 1 dans l’éthanol)
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche