Learn More
Oxyde de deutérium, pour RMN, 100,0+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
69.75€ - 386.93€
Identifiants chimiques
CAS 7789-20-0
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 20.03
Numéro MDL MFCD00044636
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonyme deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
CID PubChem 24602
ChEBI CHEBI:41981
Nom IUPAC [(²H)oxy](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10760671
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
166310100
10 ml Flacon en verre
69.75€
10mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16338186
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
166310101
10 ml Flacon septum
82.21€
10mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10265880
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
166310500
50 ml Flacon en verre
213.22€
50mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10275880
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
166311000
100 ml Flacon en verre
386.93€
100mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
Spécification
Identifiants chimiques
7789-20-0
20.03
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
24602
[(²H)oxy](²H)
H2O
MFCD00044636
deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
CHEBI:41981
[2H]O[2H]
Spécification
Deuterium oxide
Incolore
1,1050 g/ml
1,328
1,25 mPa.s (20°C)
3,8°C
H2O
MFCD00044636
deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
[(²H)oxy](²H)
24602
20.02
Liquide
100.0 atom % D
99,95% min
1,105
7789-20-0
101,4°C
D2O
15, 2942
Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
[2H]O[2H]
20.03
CHEBI:41981
RMN
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 232-148-9
missing translation for 'rtecsNumber' : ZC0230000
missing translation for 'tsca' : TSCA