Learn More
Sel de sodium d’acide désoxyribonucléique, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Verre ambré
Description
Le sel de sodium d’acide désoxyribonucléique est utilisé dans plusieurs applications en recherche biochimique.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt |
Note relative au nom | From Salmon Sperm |
Couleur | Blanc |
Perte à la dessiccation | 14% max. |
Conditionnement | Verre ambré |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 6000000 |
Forme physique | Solide |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt