Learn More
Hecht Karl™ Densimètre
Densimètres pour la mesure de la densité relative des liquides.
Marque:  Hecht Karl™ 46012009
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10094011
  • 43.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 08-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Les plages de jusqu’à 1 000 g/cm3 sont destinées à des liquides plus légers que l’eau
  • Les plages de 1,000 à 2,000 g/cm3 sont destinés à des liquides plus lourds que l’eau
Spécification
Spécification
1 de chaque
0,001 g/cm3
Métal en acier
20°C
Densimètre
30 cm
1,400 à 1,500 g/cm3