Learn More
DDX43 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17591-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16827524
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The protein encoded by this gene is an ATP-dependent RNA helicase in the DEAD-box family and displays tumor-specific expression.
Spécification
Spécification
DDX43
Polyclonal
Unconjugated
DDX43
Cancer/testis antigen 13, CT13, DDX43, DEAD box protein 43, DEAD box protein HAGE, HAGE, Helical antigen
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100048658, 55510, 682138
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9NXZ2
DDX43
DDX43 Fusion Protein Ag11484
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales