Learn More
IKA™ Bloc DB 4.3
Marca: IKA™ 0004468800
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Portoir pour bain à sec Ika• Alliage d'aluminium
• Portoir tube fond rond standard
• Portoir
Especificaciones
Tubes à fond rond 12/13 mm | |
Bloc | |
51 mm | |
48,4 mm |
16 trous | |
95 mm | |
76 mm | |
13,9 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido