Learn More
Chlorure de dansyle à 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 605-65-2 | C12H12ClNO2S | 269.74 g/mol
Marque:  Thermo Scientific Acros 115850250
896.88 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10348743
  • 902.00€ / 25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
605-65-2
269.74
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
11801
5-(diméthylamino)naphtalène-1-chlorure de sulfonyle
C12H12ClNO2S
MFCD00003985
5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride
CHEBI:51907
CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Dansyl chloride
98%
98%
MFCD00003985
Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, pyridine, benzene and dioxane
Authentique
5-(diméthylamino)naphtalène-1-chlorure de sulfonyle
11801
269.75
Flacon en verre
25 g
71.0°C to 74.0°C
605-65-2
C12H12ClNO2S
5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
269.74
CHEBI:51907
98%
Beige-marron ou gris à blanc
Poudre, aiguilles ou cristaux
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents