Learn More
Ester 1-tert-butylique d’acide D-glutamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 25456-76-2 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar H63318.MD
Quantité 250 mg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15449958
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
D-Glutamic acid 1-tert-butyl ester, is an aminoacid which is widely used in pharmaceutical and food industry. It is also used as a pharmaceutical intermediate. It is also an important organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester 1-tert-butyle de l’acide D-glutamique est un acide aminé largement utilisé dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il s’agit également d’un important intermédiaire organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la chaleur. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
25456-76-2
203.238
QVAQMUAKTNUNLN-ZCFIWIBFSA-N
7019726
CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
C9H17NO4
MFCD09842819
h-d-glu-otbu, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 4r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 1-tert-butyl ester, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid
acide (4R)-4-amino-5-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoïque
Spécification
D-Glutamic acid 1-tert-butyl ester
Blanc
MFCD09842819
Slightly soluble in water.
CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
203.238
7019726
98%
25456-76-2
C9H17NO4
h-d-glu-otbu, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 4r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 1-tert-butyl ester, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid
QVAQMUAKTNUNLN-ZCFIWIBFSA-N
acide (4R)-4-amino-5-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoïque
250 mg
203.24
Poudre
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents