Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel dipotassium α-D-galactose1-phosphate pentahydrate, 98 %
Code produit. 10530224
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19046-60-7
Formule moléculaire C6H11K2O9P
Poids moléculaire (g/mol) 336.32
Numéro MDL MFCD00065475
Clé InChI KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
Synonyme alpha-d-galactose-1-phosphate dipotassium salt dihydrate
CID PubChem 131875454
Nom IUPAC potassium ; [(2R,3,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)OXAN-2-yl] phosphate dihydrogène
SMILES [K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore à blanc
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 2.5 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless
Poids de la formule 426.39
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Aspect (5% aq. soln.) clear, colorless
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • a-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate