Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel dipotassium α-D-galactose1-phosphate pentahydrate, 98 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
500mg
50mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | α-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate |
Note relative au nom | 98% |
Couleur | Incolore à blanc |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 50 mg |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Informations sur la solubilité | (5% in water) Clear colorless |
Poids de la formule | 426.39 |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- a-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate