Learn More
CYTL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 15856-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16875234
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
C17 is a cytokine-like protein specifically expressed in bone marrow and cord blood mononuclear cells that bear the CD34 surface marker (Liu et al., 2000 ).
Spécification
Spécification
CYTL1
Polyclonal
Unconjugated
CYTL1
C17, C4orf4, CYTL1, cytokine like 1, Cytokine like protein 1, Protein C17
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
231162, 498392, 54360
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9NRR1
CYTL1
CYTL1 Fusion Protein Ag3977
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse