Learn More
CYTL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 15856-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
C17 is a cytokine-like protein specifically expressed in bone marrow and cord blood mononuclear cells that bear the CD34 surface marker (Liu et al., 2000 ).Spezifikation
CYTL1 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
CYTL1 | |
C17, C4orf4, CYTL1, cytokine like 1, Cytokine like protein 1, Protein C17 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
231162, 498392, 54360 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
0.18 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q9NRR1 | |
CYTL1 | |
CYTL1 Fusion Protein Ag3977 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur