Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Multi-Mode Only Reader
GREENER_CHOICE
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
dietro preventivo
Specifica
Tipo Multi-Mode Only Microplate Reader
Agitazione Linear, Orbital, Double Orbital
Intervallo di concentrazione CO2 0 to 20%
Intervallo di assorbanza 230 to 999 nm, 1 nm increments
Accuracy Monochromator: ±2 nm; Dispenser: ±1 μL or 2%
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
17287929
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
CYT5F-SN
CYT5F
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17207939
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
CYT5FA-SN
CYT5FA
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17207949
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
CYT5M-SN
CYT5M
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17227949
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
CYT5MF-SN
CYT5MF
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17247949
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
CYT5MFA-SN
CYT5MFA
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. The microscopy module offers up to 60x magnification in fluorescence, brightfield, high contrast brightfield, color brightfield, and phase contrast to address many applications and workflows
The multi-mode detection modules include filter- and monochromator-based fluorescence detection, luminescence, and UV-Vis absorbance detection. Gen5 software provides complete control over all imaging and data capture, plus powerful image and data analysis.
Specifica
Specifica
Multi-Mode Only Microplate Reader
0 to 20%
Monochromator: ±2 nm; Dispenser: ±1 μL or 2%
BioStack and Third Party Automation Compatible; BioSpa 8 Automated Incubator Compatible
2 Syringe Pumps
Xenon Flash; 100 mW 680 nm laser (Alpha Detection)
4-Zone incubation to 65°C with Condensation Control (±0.2°C at 37°C)
51.4 cm
44.5 cm
36.3 kg
41.6 cm
250 W max.
Linear, Orbital, Double Orbital
230 to 999 nm, 1 nm increments
Absorbance: 0 to 4 OD; Fluorescence Intensity: 7 decades; Luminesence: >6 decades
5 to 1000 μL, 1 μL increments
End point, kinetic, spectral scanning and well area scanning
Gen5 Microplate Reader and Imager Software included; Gen5 Image+ and Image Prime software available for full image analysis; Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option)
20.2 in.
17.5 in.
80 lb.
16.4 in.
CE and TUV marked. RoHS compliant.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato