Learn More
Agilent BioTek Cytation 1 Cell Imaging Multi-Mode Reader
GREENER_CHOICE
BioTek Cytation 1 cell imaging multi-mode reader combines fluorescence and high contrast brightfield imaging with conventional multi-mode detection. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marca:  Agilent BioTek CYT1FA-SN
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17227929
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
BioTek Cytation 1 cell imaging multi-mode reader combines fluorescence and high contrast brightfield imaging with conventional multi-mode detection. This affordable imaging reader delivers performance and economy compared to other digital microscopy systems
The BioTek Cytation 1 design provides both quantitative phenotypic cellular data with well-based quantitative data. The multi-mode detection module has high sensitivity filter-based fluorescence and a monochromator for UV-Vis absorbance. Temperature control and shaking are standard. CO2/O2 control and reagent injectors are available. Gen5 software simplifies image capture and plate reading.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cell Imaging Multi-Mode Microplate Reader
0 to 20%
Monochromator absorbance; Filter/dichroic fluorescence; Luminescence/filtered luminescence
6-well to 384-well plates
Xenon Flash
Gen5 Microplate Reader and Imager Software
20 in.
17.5 in.
16.5 in.
CE and TUV marked. RoHS compliant.
Linear, Orbital, Double Orbital
0 to 19%
CYT1FA
Endpoint, kinetic, area scanning, plate mode inject/read process and well mode inject/read process
0.3 μm/pixel at 20X
Incubation to 45°C
50.8 cm
44.5 cm
41.9 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato