Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de cystatine C de rat
ELISA
Marque: Invitrogen™ ERCST3X5
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
The Rat Cystatin C (CST3) ELISA quantitates Rt Cystatin C in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt Cystatin C. Principle of the method The Rat Cystatin C solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La cystéine C est un inhibiteur de protéase de cystéine (thiol) appartenant à la superfamille des gènes cystéines de type II et qui est l’inhibiteur extracellulaire le plus abondant parmi les protéases de cystéine. La cystatine C est une protéine amylodogénique sécrétée constitutivement, qui forme un dimère doublement symétrique et qui module à la fois l’activité protéase de la cystéine et l’expression des molécules de MHC de classe II. L’expression de la cystatine C est un indicateur de la fonction rénale et du taux de filtration glomérulaire. Les mutations du gène cystatine C peuvent conduire à des agrégats protéiques, impliqués dans l’angiopathie amyloïde héréditaire (HCCAA) et l’hémorragie cérébrale. Bien que la cystatine C de type sauvage et la cystatine mutante soient capables de former des dimères inactives dépendantes de la concentration, la cystatine C mutante se dimérise à des concentrations plus faibles et est plus sensible aux protéases à sérine, ce qui peut faciliter l’agrégation. Dans les cellules neuronales, le stress oxydatif stimule l’expression de la cystatine C, ce qui peut réguler positivement l’apoptose.
Spécification
P14841 | |
1,2 ng/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
96 dosages | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Cst3 | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 25 μl ; sérum, 25 μl ; surnageant, 100 μl | |
CYSC | |
1 heures 20 min |
1,029 ng/ml à 750 ng/ml | |
1,2 ng/ml à 750 ng/ml | |
Biotine | |
Protéases, peptidases & inhibiteurs | |
Ce kit ELISA ne présente aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CNI-2 de rat, CNIC-3, CNTF, fractalkine, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, leptine, Lix, MCP-1, MIP-3, bêta-NGF, TIMP-1, TNF-alpha. | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
25307 | |
<12% | |
Chromogène, Plaque à 96 puits pré-enduite, Tampon de lavage, Couvercles de plaques adhésives, Anticorps de détection biotinylé, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, SAV-HRP, Solution d’arrêt | |
5 x 96 tests | |
Apoptose | |
2°C à 8°C | |
Rat | |
4 heures 45 min |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.