Learn More
Cytiva Esters CypHer5E NHS
Code produit. 11515834 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1 pièce
1mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dérivé de colorant de cyanine sensible au pH et excitable en rouge, qui signale le mouvement des récepteurs de la surface cellulaire dans des endosomes acides lors d’une stimulation agoniste.
Le Cypher5E est un fluorophore générique flexible qui peut être utilisé pour étudier la plupart des classes de récepteurs de surface cellulaire qui s’internalisent dans la voie endocytaire lorsqu’ils sont activés par un ligand.
  • Il est possible de coupler la technologie générique à n’importe quel anticorps de récepteur ou de marquage d’épitope.
  • Surveille tout événement neutre à acide.
  • Augmentation simple de l’intensité de la fluorescence.
  • Profil CyDye classique de deux hétérocycles liés par un pont de polyméthine et contenant des atomes d’azote secondaires dans un ou deux anneaux hétérocycliques.
  • Le CypHer5E possède d’autres groupes de sulfonates pour améliorer sa solubilité dans des solutions aqueuses.
  • Amélioration de l’efficacité de l’étiquetage et réduction des interactions colorants indésirables.
Le CypHer5E signale l’internalisation des récepteurs par les ligands en exploitant les différences de pH qui se produisent le long de la voie endocytique. Le CypHer5E est un dérivé de colorant de cyanine excitable à la lumière rouge et sensible au pH, dont la fluorescence est minimale à pH basique et maximale à pH acide. Il est donc bien adapté pour signaler le mouvement d’un récepteur de la surface cellulaire en endosomes acides lors d’une stimulation agoniste.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule 100 % CypHer 5E
À utiliser avec (application) Ce réactif s’est avéré adapté aux études d’internalisation des récepteurs de cellules vivantes à l’aide de l’analyseur de cellules IN 3000, l’analyseur de cellules IN l1000 et des microscopes confocaux. 0,5 ml de réactif de stock sera suffisant pour un maximum de 500 puits.
Quantité 5 mg
Type de produit Ester NHS, CypHer5E
Solubilité Facilement soluble dans le méthanol ; très légèrement soluble dans l’eau froide et l’eau chaude.
Couleur Bleu
Émission 663
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .