Learn More
CYP2W1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2B10H2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène CYP2W1
Clone 2B10H2
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16880036
Afficher les documents
Proteintech
67419-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16870036
Afficher les documents
Proteintech
67419-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The CYP2W1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CYP2W1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CYP2W1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
CYP2W1
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
54905
Primary
2B10H2
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse