Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipient de réaction cylindrique, fond rond
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001476
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Tubulure DURAN™ | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Bride de laboratoire 150 | |
Cylindrique | |
160 mm |
3 L | |
260 mm | |
Récipient de réaction | |
Rond |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipient de réaction cylindrique, fond rond > Bride de laboratoire 150 incluse ; Capacité : 3L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu