Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipient de réaction cylindrique, fond rond
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001485
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Tubulure DURAN™ | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Bride de laboratoire 150 | |
Cylindrique | |
160 mm |
6 L | |
390 mm | |
Récipient de réaction | |
Rond |